Teszt
95%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
funkcionális csoport
carboxylic acid
nitro
SMILES string
OC(=O)c1cccc(c1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?