Merck
216208
Sigma-Aldrich
Hydrazine dihydrochloride
≥98%
About This Item
Lineáris képlet:
NH2NH2 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.97
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder, crystals or chunks
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NN
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LIAWOTKNAVAKCX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hydrazine dihydrochloride can be used as a reducing agent in the conversion of carbonyls to methylene compounds and α, β-epoxyketones to allylic alcohols. It can also reduce alkenes, alkynes, and nitro groups. In addition, it is used to synthesize hydrazides and dinitrogen-containing heterocycles.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Hydrazine
Roden B, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, 1-7 (2001)
Spectrophotometric method for determination of hydrazine.
Watt GW and Chrisp JD.
Analytical Chemistry, 24(12), 2006-2008 (1952)
Accelerated synthesis of 3, 5-disubstituted 4-amino-1, 2, 4-triazoles under microwave irradiation.
Bentiss F, et al.
Tetrahedron Letters, 41(10), 1539-1541 (2000)
Rapid synthesis of 2, 5-disubstituted 1, 3, 4-oxadiazoles under microwave irradiation.
Bentiss F, et al.
Synthetic Communications, 31(6), 935-938 (2001)
A silver colloid produced by reduction with hydrazine as support for highly sensitive surface-enhanced Raman spectroscopy
Nickel U, et al.
Langmuir, 16(23), 9087-9091 (2000)