Merck
901596
Sigma-Aldrich
Hydrazine solution
1.0 M in ethanol
Szinonimák:
Hydrazine, Nitrogen hydride
About This Item
Lineáris képlet:
NH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.05
Beilstein:
878137
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
koncentráció
1.0 M in ethanol
törésmutató
n/D 1.3666
sűrűség
0.7934 g/mL
funkcionális csoport
hydrazine
SMILES string
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hydrazine promotes the cation exchange reaction for fast doping Cu ions into ZnSe nanocrystals.
Alkalmazás
Valuable building block provided in ethanol for convenient handling.
Hydrazine solution may be employed for the following studies:
  • As reducing agent for the reduction of the first row (3d) transition metal complexes in aqueous solution.
  • Preparation of nanoscale reduced metal oxides such as VO2(B), Cr2O3.
  • As fuel for the direct hydrazine fuel cell (DHFC).
  • As reducing agent for the synthesis of metallic monodisperse copper nanoparticles.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
57.2 °F
Lobbanási pont (C)
14 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M Vogel et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 366(8), 781-791 (2001-03-03)
Hydrazine reagents are a well-known group of derivatizing agents for the determination of aldehydes and ketones in liquid and gaseous samples. Within this article, the most important hydrazine reagents are critically summarized, and their major applications in different fields, including
Nilay Hazari
Chemical Society reviews, 39(11), 4044-4056 (2010-06-24)
One of the most challenging problems in small molecule activation is the development of a homogeneous catalyst for converting dinitrogen into ammonia at ambient temperatures and atmospheric pressure. A catalytic cycle based on molybdenum that converts dinitrogen into ammonia has
Min Yuan et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (31)(31), 6078-6088 (2010-05-08)
A combination of unique solvent properties of hydrazine enables the direct dissolution of a range of metal chalcogenides at ambient temperature, rendering this an extraordinarily simple and soft synthetic approach to prepare new metal chalcogenide-based materials. The extended metal chalcogenide
D P Elder et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 54(5), 900-910 (2010-12-15)
This is the latest of a series of reviews focused on the analysis of genotoxic impurities. This review summarises the analytical approaches reported in the literature relating to hydrazine, hydrazines, hydrazides and hydrazones. It is intended to provide guidance for
Yinhu Wang et al.
Biosensors & bioelectronics, 43, 180-185 (2013-01-12)
We report a novel hydrogen peroxide (H2O2) and hydrazine sensor based on low-cost poly(vinylpyrrolidone)-protected silver nanocubes (PVP-AgNCs). The monodisperse silver nanocubes were prepared by adding a trace amount of sodium sulfide in the conventional polyol synthesis for fast reduction of