Merck
309303
Sigma-Aldrich
Magnesium perchlorate hexahydrate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
Mg(ClO4)2·6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
331.30
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99%
Forma:
crystalline
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
SMILES string
[Mg++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGBDNCBRZIMSDZ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Magnesium perchlorate hexahydrate is a highly hygroscopic metal hydrate that can be dehydrated to prepare anhydrous magnesium perchlorate. It can be used as an electrophilic catalyst for non-enzymic reduction of synthetic dihydropyridines. It may also be used in the formation of magnesium ion batteries.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Water-Activated VOPO4 for Magnesium Ion Batteries
Ji X, et al.
Nano Letters, 18(10), 6441-6448 (2018)
Stability of perchlorate hydrates and their liquid solutions at the Phoenix landing site Mars
Chevrier VF, et al.
Geophysical Research Letters, 36(10) (2009)
Magnesium Perchlorate
Chakraborti AK, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 36(10) (2001)