Fontos dokumentumok
1.05873
Supelco
Magnesium perchlorate hydrate
[about 83% Mg(ClO₄)₂], desiccant, about 1-4 mm
Szinonimák:
Magnesium perchlorate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Mg(ClO4)2 · x H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.21 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41123003
EC index szám:
233-108-3
NACRES:
NB.51
Forma:
solid
oldhatóság:
500 g/L
Minőségi szint
Forma
solid
pH
8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O)
oldhatóság
500 g/L
sűrűség
2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance)
térfogatsúly
600‑800 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/2ClHO4.Mg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKFFNQXCJMNXHI-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Errors in measurements of CO2 with the use of drying agents: Investigates the errors introduced in CO2 measurement techniques using magnesium perchlorate as a drying agent, critical for improving analytical methods in environmental and laboratory settings (Elia et al., 1986).
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1