Merck
308226
Sigma-Aldrich
Ethyl isocyanatoformate
90%, technical grade
Szinonimák:
Ethoxycarbonyl isocyanate
About This Item
Lineáris képlet:
OCNCO2C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.408 (lit.)
bp
25 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)N=C=O
InChI
1S/C4H5NO3/c1-2-8-4(7)5-3-6/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMVZGGPZNHFGKS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethyl isocyanatoformate was used in the synthesis of ethyl[(phenylamino)carbonyl]carbamate by reacting with aniline.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
96.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
36 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lin Zhou et al.
Chemical research in toxicology, 17(3), 416-423 (2004-03-18)
Whereas nitrosation of secondary amines produces nitrosamines, amino acids with primary amino groups and glycine ethyl ester were reported to react with nitrite to give unidentified agents that alkylated 4-(p-nitrobenzyl)pyridine to produce purple dyes and be direct mutagens in the