Merck
707422
SAFC
N-Fmoc-isocyanate
95%
Szinonimák:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)isocyanate, Carbonisocyanatidic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester, Fluoren-9-ylmethyloxycarbonylisocyanate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H11NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
265.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
95%
Forma
solid
mp
52-56 °C
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C=NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C16H11NO3/c18-10-17-16(19)20-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRAHDGNWVCEFKK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)