Merck
478407
Sigma-Aldrich
Methyl isocyanatoformate
90%
About This Item
Lineáris képlet:
OCNCO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
90%
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
sűrűség
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COC(=O)N=C=O
InChI
1S/C3H3NO3/c1-7-3(6)4-2-5/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOVQDZPAVARTTR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl isocyanatoformate, also known as methyl carbonisocyanatidate, is an organic building block containing an isocyanate group.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)