Merck
238627
Sigma-Aldrich
Ethyl isocyanatoacetate
95%
About This Item
Lineáris képlet:
OCNCH2COOCH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.11
Beilstein:
970503
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
szennyeződések
<5% N-(chloroformyl)glycine ethyl ester
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
67-68 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
ester
isocyanate
SMILES string
CCOC(=O)CN=C=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUVOZUPPHBRJJO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethyl isocyanatoacetate has been used in the preparation of:
  • 6-(carboxymethylureido)-(±)-nicotine (CMUNic), nicotine immunogen
  • ethyl 8-carbamoyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-3-ylacetate
  • imidazo[1,2-c]-quinazoline-2,5-(3H,6H)dione
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A Facile Synthesis of Imidazo [1, 2-c] quinazoline-2, 5-(3H, 6H) dione.
Papadopoulos EP.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 18(3), 515-518 (1981)
Antitumour imidazotetrazines. Part 33. New syntheses of the antitumour drug temozolomide using 'masked'methyl isocyanates.
Malcolm FG.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 21, 2783-2787 (1995)
Y Hieda et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 283(3), 1076-1081 (1998-02-12)
The ability of active immunization to alter nicotine distribution was studied in rats. Animals were immunized with 6-(carboxymethylureido)-(+/-)-nicotine (CMUNic) linked to keyhole limpet hemocyanin (KLH). Antibody titers determined by ELISA, using CMUNic coupled to albumin as the coating antigen, were