Merck
300802
Sigma-Aldrich
1,4,7-Trithiacyclononane
97%
Szinonimák:
Triethylene trisulfide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.35
Beilstein:
1616445
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
78-81 °C (lit.)
funkcionális csoport
thioether
SMILES string
C1CSCCSCCS1
InChI
1S/C6H12S3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQNPKQVPJAHPSB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,4,7-Trithiacyclononane (9S3) is a tridentate thioether ligand that can be used to prepare complexes with a wide variety of transition metal ions. These complexes often possess exceptional electronic and redox properties. 9S3 ligand reacts with palladium metal ion to form palladium(II) thioether complex, which is used as a catalyst in the C-H activation reactions. Manganese complex of 9S3 ligand is employed as a catalyst for the oxidation of olefins, alkanes, and alcohols.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The novel mixed-valence, exchange-coupled, class III dimer [L 2 Fe 2 (?-OH) 3] 2+(L= N, N?, N ?-trimethyl-1, 4, 7-triazacyclononane)
Drueke S, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 22(1), 59-62 (1989)
1, 4, 7-Trithiacyclononane, a novel tridentate thioether ligand, and the structure of its nickel (II), cobalt (II), and copper (II) complexes
Setzer WN, et al.
Inorganic Chemistry, 22(2), 266-271 (1983)
C-H Bond Activation by a Palladium (II) Thioether Complex: Formation of the Bis (nitromethanate) Complex [Pd (9S3)(CH2NO2) 2]
Lee JP, et al.
Organometallics, 31(18), 6505-6513 (2012)
Dinuclear manganese complexes containing chiral 1, 4, 7-triazacyclononane-derived ligands and their catalytic potential for the oxidation of olefins, alkanes, and alcohols
Romakh VB, et al.
Inorganic Chemistry, 46(4), 1315-1331 (2007)