Merck
329495
Sigma-Aldrich
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H15N3 · 3HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.59
Beilstein:
5287631
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
solid
mp
288 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3.3ClH/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1;;;/h7-9H,1-6H2;3*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNPMVNQYFPWBKI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride can be used as a reagent to prepare:
  • Nonadentate ligand, 1,4,7-tris[(6-carboxypyridin-2-yl)methyl]-1,4,7-triazacyclononane (H3tpatcn), which is used to prepare lanthanide complexes with high water solubility and rigid C3 symmetric structures.
  • Dansyl cryptands as fluorescent indicators via amination of (bromobenzyl)triazacycloalkane and oxadiamines.
  • [1,4,7-tri(3-butenyl)-1,4,7-triazacyclononane and 1,4,7-tri(2-propenyl)-1,4,7-triazacyclononane] by reacting with corresponding alkenyl halide.
Possible reagent for compleximetric titrations with high cation-binding selectivity.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Solid-state and solution properties of the lanthanide complexes of a new nonadentate tripodal ligand derived from 1, 4, 7-triazacyclononane
Gateau C, et al.
Dalton Transactions, 2428-2433 (2003)
Synthesis of Dansyl-Substituted Cryptands Containing Triazacycloalkane Moieties and their Evaluation as Fluorescent Chemosensors
Chernichenko NM, et al.
Synlett, 28(20), 2800-2806 (2017)
An investigation into alkenyl-functionalized 1, 4, 7-triazacyclononanes: Synthesis, metal complexation, and attempted olefin metathesis
Baker MV, et al.
Australian Journal of Chemistry, 55(10), 655-660 (2002)