Merck
311294
Sigma-Aldrich
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H21N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.28
Beilstein:
4174812
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.473 (lit.)
sűrűség
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(C)CCN(C)CC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLDGDTPNAKWAIR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Useful ligand for preparing transition metal complexes.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of the American Chemical Society, 114, 10676-10676 (1992)
Inorganic Chemistry, 33, 3990-3990 (1994)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1780-1780 (1992)