Fontos dokumentumok
433349
Cyclen tetrahydrochloride
98%
Szinonimák:
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane tetrahydrochloride
Teszt
98%
Forma
solid
mp
>293 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].Cl[H].C1CNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C8H20N4.4ClH/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1;;;;/h9-12H,1-8H2;4*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBWLCGZEBQGYRP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)