Merck
489743
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine-15N hydrochloride
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
H215NOH · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
70.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
mp
155-157 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
Cl.[15NH2]O
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2/i;1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTDHULULXKLSOZ-IEOVAKBOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
spleen
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)