Merck
186708
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
96%
Szinonimák:
L-Valinol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.16
Beilstein:
1719137
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
optikai aktivitás
[α]25/D +10°, c = 10 in H2O
optikai tisztaság
ee: 95% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.4548 (lit.)
bp
81 °C/8 mmHg (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
sűrűség
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Alkalmazás
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol can be used to prepare:
  • Imines and oxazolines by reacting with aldehydes and nitriles, respectively.
  • Chiral oxazoline derived multidentate ligands containing cyclophosphazene moiety.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Letters, 34, 2015-2015 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 192-192 (1989)
Enantioselective palladium catalysed allylic substitution with thienyl oxazoline ligands
Frost CG and Williams JMJ
Tetrahedron Letters, 34(12), 2015-2018 (1993)
Asymmetric synthesis of alpha-substituted o-methoxybenzyl alcohols via stereoselective additions to kinetically resolved o-anisaldehyde (tricarbonyl) chromium
Davies SG and Goodfellow CL
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1, 192-194 (1989)
Dheeraj Kumar et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(37), 13899-13912 (2014-08-12)
Chiral oxazoline based bi and hexadentate ligands built on cyclophosphazene cores have been synthesized and characterized. (NPPh2)2[NP(m-OC6H4C(O)OCH3)2] (1) was prepared by the reaction of gem-(NPPh2)2(NPCl2) with methyl-3-hydroxy benzoate in the presence of Cs2CO3. Compound 1 was converted to the dicarboxylic