Merck
205141
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) chloride hydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Praseodymium Trichloride Hydrate, Praseodymium chloride hydrate, Praseodymium(3+) Trichloride Hydrate, Trichloropraseodymium hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
PrCl3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
247.27 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.9% trace metals basis
Forma:
solid
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: praseodymium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
sűrűség
2.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.Cl[Pr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Pr/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQRCNEKQNZWNCY-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Praseodymium (III) chloride hydrate is soluble in water and alcohol. It is used as a source of Pr to prepare insoluble praseodymium (III)compounds.
Alkalmazás
Praseodymium(III) chloride hydrate can be used as a dopant to prepare Pr-modified TiO2 nanoparticles for photocatalytic degradation of organic pollutants. The addition of Pr ion enhances the thermal stability and surface textural properties of the catalyst.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Photocatalytic activity of Pr-modified TiO2 for the degradation of bisphenol A
Denise S Cordeiro, et al.
SN Applied Sciences, 3, 1-8 (2021)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.