Fontos dokumentumok
809780
Indoxyl-3a,4,5,6,7,7a-13C6 sulfate potassium salt
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6C2H6KNO4S
Molekulatömeg:
257.26
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=S(C1=CN[13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]21)([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C8H7NO3S.K/c10-13(11,12)8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOCDDYKTQUAJNN-BTZXTVEYSA-M
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?