Merck
729558
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-d3-3-oxobutanoate-4-13C
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Szinonimák:
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-d3-3-oxobutyrate-4-13C
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3COC(OH)(CD3)COOCH2CH3
Molekulatömeg:
164.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
Forma
liquid
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[13CH3]C(C(O)(C([2H])([2H])[2H])C(OCC)=O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-11-6(9)7(3,10)5(2)8/h10H,4H2,1-3H3/i2+1,3D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRZDWHWHFIFBOC-UTLCHCETSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)