Merck
281859
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-2-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
1,3-Diethyl ester propanedioic-2-13C acid
About This Item
Lineáris képlet:
13CH2(CO2C2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
5.52 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 40 °C)
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
form
liquid
bp
199 °C (lit.)
mp
-51--50 °C (lit.)
sűrűség
1.054 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CCOC(=O)[13CH2]C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYXGSMUGOJNHAZ-HOSYLAQJSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)