Merck
639257
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C,d2
≥98 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Szinonimák:
Methyl Iodide-13C,d2
About This Item
Lineáris képlet:
H13CD2I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
izotóptisztaság
≥98 atom % 13C
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
tartalmaz
copper as stabilizer
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C
sűrűség
2.327 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H][13CH]([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INQOMBQAUSQDDS-WGVGGRBOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)