Merck
85390
Sigma-Aldrich
Silicone Antifoam
30% in H2O, emulsion
Szinonimák:
Silicone-based Antifoaming Agent
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.22
Forma
emulsion
Minőségi szint
koncentráció
10-150 mg/kg (efficient concentration)
30% in H2O
viszkozitás
20-110 mPa.s(20 °C)
mp
-1 °C
oldhatóság
water: soluble at 20 °C (completely)(lit.)
sűrűség
0.999 g/cm3
alkalmazás(ok)
cleaning products
Általános leírás
Silicone antifoam is a low-viscosity emulsion that contains 20% active ingredient and 33% solids. It is especially useful in pH critical applications due to its resistance to acids and alkalis.
Alkalmazás
Silicone antifoam can be used for tackling foam in textile auxiliaries and also foam generated in surfactant-containing formulations employed in the agrochemicals, cleaners and petrochemicals industries. It is also an efficient defoamer for treating wastewater.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)