Fontos dokumentumok
294438
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
97%
Szinonimák:
Azoic Diazo No. 37, Fast Red GG salt
Teszt
97%
Forma
powder
összetétel
Carbon 29.3-31.5%,Nitrogen 17.1-18.4%
technika/technikák
titration: suitable
szín
light brown
mp
144-148 °C (dec.)
oldhatóság
acetonitrile: 50 mg/mL
sűrűség
1.66 g/cm3 at 25 °C
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N
InChI
1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFULQCYCQAHYIP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?