Merck
D8022
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate
Szinonimák:
3,5-Dichlorobenzenediazonium tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H3Cl2N2 · BF4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Forma
powder
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.Clc1cc(Cl)cc(c1)[N+]#N
InChI
1S/C6H3Cl2N2.BF4/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;2-1(3,4)5/h1-3H;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSVOZXRITFTBIY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Electron transfer chemistry
  • Microwave-accelerated cross-coupling reactions
  • Sandmeyer bromination for preparation of bromobenzene derivatives
  • Catalytic thiocyanation in the presence of copper salts
  • Electrochemical reduction
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Denham, M. and Ingham, R.K.
The Journal of Organic Chemistry, 23, 1298-1298 (1958)
Felix J Berger et al.
ACS nano, 13(8), 9259-9269 (2019-08-06)
The functionalization of semiconducting single-walled carbon nanotubes (SWNTs) with sp3 defects that act as luminescent exciton traps is a powerful means to enhance their photoluminescence quantum yield (PLQY) and to add optical properties. However, the synthetic methods employed to introduce