Fontos dokumentumok
230537
2-Amino-6-methylbenzoic acid
99%
Szinonimák:
6-Methylanthranilic acid
Teszt
99%
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
128-130 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cc1cccc(N)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHYVBIXKORFHFM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?