Merck
217581
Sigma-Aldrich
Barium nitrate
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Lineáris képlet:
Ba(NO3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
261.34
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
Teszt:
≥99%
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
solid
szennyeződések
≤0.01% insolubles
pH
5.0-8.0 (25 °C, 5%)
mp
592 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
kation nyomok
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Barium nitrate can be used as:
  • A catalyst to synthesize 1,4-dihydropyridines.
  • A promoter precursor in ammonia synthesis.
Piktogramok
Flame over circleSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Thermal decomposition of bulk and supported barium nitrate.
Bardwell CJ, et al.
Thermochimica Acta, 613, 94-99 (2015)
Facile Synthesis and Antibacterial, Antitubercular, and Anticancer Activities of Novel 1, 4-Dihydropyridines
Sirisha K, et al.
Arch. Pharm. (Weinheim), 343, 342-352 (2010)
The working state of the barium promoter in ammonia synthesis over an active-carbon-supported ruthenium catalyst using barium nitrate as the promoter precursor
Zeng H, et al.
J. Catal., 211, 33-41 (2002)
G G Liu et al.
Journal of environmental sciences (China), 13(1), 75-78 (2001-10-10)
In this paper, the effect of Ba(NO3)2 on the efficiency of sulfur fixation of calcium oxide during coal combustion was studied. The results showed that addition of barium nitrate to the CaO can enhance the sulfur removal rate of CaO
[Suicidal poisoning with barium nitrate].
Z Kołaciński
Polski tygodnik lekarski (Warsaw, Poland : 1960), 42(11), 339-341 (1987-03-16)