Fontos dokumentumok
342793
Magnesium oxide
≥99% trace metals basis, -325 mesh
Teszt
≥99% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: magnesium
veszteség
10% loss on ignition, 1000°C (absorbed H2O and CO2)
részecskeméret
-325 mesh
mp
2852 °C (lit.)
SMILES string
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Dehydrogenation of n-octane to synthesize octenes.
- Solvent-free Knoevenagel condensation of aromatic aldehydes and ethyl cyanoacetate to synthesize electrophilic olefins.
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1