Merck
324213
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
99%
Méret kiválasztása
5 G
24 000,00 Ft
24 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
24 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5FN2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
24 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
183-185 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Nc1nc2ccc(F)cc2s1
InChI
1S/C7H5FN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CJLUXPZQUXVJNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
K Savithri et al.
Bioinorganic chemistry and applications, 2018, 2452869-2452869 (2018-07-28)
Two novel oxidovanadium(IV) complexes with a new bidentate (O- and N-) imine-based ligand 2-((E)-(6-fluorobenzo[d]thiazol-2-ylimino)methyl)-6-methoxyphenol (HL) were synthesized under in situ experimental condition where VOSO4 acts as a kinetic template in the ratio 2 : 1 (L : M) and mixed ligand complex using 1,10-phenanthroline