Merck
499781
Sigma-Aldrich
Benzyl carbazate
97%
Szinonimák:
(Benzyloxycarbonyl)hydrazine, Z-hydrazine
About This Item
Lineáris képlet:
H2NNHCO2CH2C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.18
Beilstein:
1952982
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
65-68 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
hydrazine
phenyl
SMILES string
NNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-10-8(11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXUBZLMIGSAPEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Palanivelu Nithya et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 165, 220-231 (2016-11-07)
In the present study, new Schiff base complexes with the composition [M(NCS)