Merck
707643
Sigma-Aldrich
Benzothiazole-2-carboxaldehyde
greener alternative
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H5NOS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
solid
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 13
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
72-76 °C
funkcionális csoport
aldehyde
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=Cc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5NOS/c10-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Atom Economy”, “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Use of Renewable Feedstock”. Click here to view its DOZN scorecard.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
V M Manikandamathavan et al.
European journal of medicinal chemistry, 135, 434-446 (2017-05-06)
Two mononuclear copper (II) terpyridine complexes namely, [Cu(Btptpy) (ClO