Merck
556084
Sigma-Aldrich
1-Vinyl cyclohexanol
97%
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHC6H10OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.478 (lit.)
bp
74 °C/19 mmHg (lit.)
sűrűség
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OC1(CCCCC1)C=C
InChI
1S/C8H14O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h2,9H,1,3-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXKHOVDDJMJXQP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Vinyl cyclohexanol, also known as 1-vinyl-1-cyclohexanol, is a tertiary allylic alcohol. It can be synthesized from cyclohexanone and vinyl chloride. It can undergo transition-metal-free tandem allylic borylation in the presence of B2pin [bis(pinacolato)diboron], Cs2CO3, THF and MeOH to yield triborated product. Pd-fullerite catalysts have been prepared which effectively catalyzes the hydrogenation of 1-ethynyl-1-cyclohexanol to 1-vinyl-1-cyclohexanol.
Alkalmazás
1-Vinyl cyclohexanol may be used to synthesize:
  • 1-vinyl-1-cyclohexene
  • 1-vinyl-1-cyclohexylacrylate
  • cyclohexylideneacetaldehyde
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dimerization of conjugated cyclodienes.
Suga K, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 45(9), 933-937 (1967)
Synthesis of spirocyclic butenolides by ring closing metathesis.
Albrecht U and Langer P.
Tetrahedron, 63(22), 4648-4654 (2007)
One-pot rapid low-cost synthesis of Pd-fullerite catalysts.
Chong LC, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(40), 4808-4813 (2008)
Lewis Acid Promoted Oxidative Rearrangement of Tertiary Allylic Alcohols with the PhIO/TEMPO System.
Vatele JM.
Synlett, 12, 1785-1788 (2008)
Transition-Metal-Free Borylation of Allylic and Propargylic Alcohols.
Miralles N, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 128(13), 4375-4379 (2016)