Merck
284688
Sigma-Aldrich
Decanoic anhydride
96%
Szinonimák:
Capric anhydride
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)8CO]2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
326.51
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
solid
törésmutató
n20/D 1.44 (lit.)
bp
125-140 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
sűrűség
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
anhydride
ester
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C20H38O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19(21)23-20(22)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HTWWKYKIBSHDPC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Decanoic anhydride was used in the synthesis of 2-deoxy-2-p-methoxybenzylimideneaminio-1,3,4,6-tetra-O-decanoyl-D-glucopyranose.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Paolo Neviani et al.
Journal of nucleic acids, 2010 (2010-08-28)
Here we investigate the supramolecular polymerizations of two lipophilic guanosine derivatives in chloroform by light scattering technique and TEM experiments. The obtained data reveal the presence of several levels of organization due to the hierarchical self-assembly of the guanosine units
A novel extractant based on D-glucosamine for the extraction of molybdenum and tungsten.
Solvent Extraction Research and Development, Japan, 16, 47-56 (2009)