Fontos dokumentumok
367850
Oleoyl chloride
≥89%
Szinonimák:
(9Z)-9-Octadecenoyl chloride, (Z)-9-Octadecenoyl chloride, 9-(Z)-Octadecen-1-oyl chloride, Oleic acid chloride, Oleic chloride, Oleyl chloride, cis-9-Octadecenoyl chloride
Teszt
≥89%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.463 (lit.)
bp
193 °C/4 mmHg (lit.)
sűrűség
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H33ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLQBTMWHIOYKKC-KTKRTIGZSA-N
Alkalmazás
- in the chemical modification of the jute fibbers to confer hydrophobicity and resistance to biofibers
- in the synthesis of Oleoyl-S-lipoate, via reaction with dihydrolipoate
- in the preparation of symmetrical triglyceride, 2-oleoyl distearin
- in the preparation of ergosteryl oleate
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
339.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
171 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?