Merck
713155
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H16F6N2O4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
394.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (T)
99%
Forma
lumps
szennyeződések
≤0.5% water
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
CC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H16N.C2F6NO4S2/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRVHCCPVIILNPA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is a 1-alkyl-1-methylppiperidinium-based ionic liquid. It is being investigated for its potential use as a battery electrolyte.
Alkalmazás
1-ethyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl) imide in combination with 1-propyl-3-methylimidazolium iodide (PMII) forms a solid-state electrolyte with long-term stability, which can be used in dye-sensitized solar cells (DSSCs).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Physico-chemical properties and phase behaviour of piperidinium-based ionic liquids.
Domanska U, et al.
Fluid Phase Equilibria, 303(1), 1-9 (2011)
Systematic Characterization of Ionic Liquid Electrolyte Systems for Lithium Ion Batteries.
Cama C, et al.
ECS Transactions, 61(27), 79-85 (2014)
Battery electrolytes based on saturated ring ionic liquids: Physical and electrochemical properties.
Di Leo RA, et al.
Electrochimica Acta, 109, 27-32 (2013)
Organic ionic plastic crystal-based electrolytes for solid-state dye-sensitized solar cells.
Li Q, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(14), 6674-6679 (2012)
Water?Resistant, Solid?State, Dye?Sensitized Solar Cells Based on Hydrophobic Organic Ionic Plastic Crystal Electrolytes
Li, Shichao, et al.
Advanced Materials, 26.8, 1266-1271 (2014)