Fontos dokumentumok
38224
Diisooctylthiophosphinic acid
technical, ~85% (T)
Szinonimák:
Bis(2,4,4-trimethylpentyl)thiophosphinic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
~85% (T)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.48
sűrűség
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(CC(C)(C)C)CP(S)(=O)CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H35OPS/c1-13(9-15(3,4)5)11-18(17,19)12-14(2)10-16(6,7)8/h13-14H,9-12H2,1-8H3,(H,17,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUYLHALFMPOMKK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)