Merck
00676
Sigma-Aldrich
Trioctylphosphine oxide
for extraction analysis, ≥98.5%
Szinonimák:
(Oct)3PO, TOPO®
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)7]3PO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
386.63
Beilstein:
1796648
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
for extraction analysis
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
≥98.5%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
szennyeződések
≤0.2% free acid (as H3PO4)
≤0.5% water
bp
201-202 °C/2 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
52-55 °C
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
funkcionális csoport
phosphine oxide
SMILES string
CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst in:
  • Preparation of tetradentate planar-chiral hydroxy-substituted ferrocenecarboxaldimine Schiff base ligands
  • Reactions of allyl esters with hydrosilanes
  • Asymmetric cyanosilylation of aldehydes
  • Preparation of chlorothiol formates from thiols and phosgene
Jogi információk
TOPO is a registered trademark of Life Technologies
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
446.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
230 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zeng, Z.; et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1615-1615 (2008)
Wettling, T.; et al.
Ger. Offen., 1993-1993 null
Belyakova, Z. V.; et al
Russ. J. Gen. Chem., 80, 728-728 (2010)
Niemeyer, J.; et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 680-680 (2010)
Aditya Sharma et al.
Analytical chemistry, 84(7), 3082-3089 (2012-03-03)
We present results of the studies relating to preparation of Langmuir-Blodgett (LB) monolayers of tri-n-octylphosphine oxide-capped cadmium selenide quantum dots (QCdSe) onto indium-tin oxide (ITO) coated glass substrate. The monolayer behavior has been studied at the air-water interface under various