Fontos dokumentumok
393509
3-Methyl-2(5H)-furanone
technical grade, 90%
Szinonimák:
α-Methyl-γ-crotonolactone, 2-Methyl-2-butenolide, 2-Methylbut-2-en-4-olide, 3-Methyl-2,5-dihydrofuran-2-one, 3-Methyl-5H-furan-2-one, 4-Hydroxy-2-methyl-2-butenoic acid γ-lactone
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.467 (lit.)
bp
97-99 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CC1=CCOC1=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2H,3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGHBEMPMIVEGJP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
200.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?