Merck
256242
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Dioxane-2,3-diol
98%
Szinonimák:
trans-2,3-Dihydroxy-1,4-dioxane, Glyoxal monoethylene acetal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.10
Beilstein:
104209
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
91-95 °C (lit.)
SMILES string
OC1OCCOC1O
InChI
1S/C4H8O4/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLVACWCCJCZITJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)