Fontos dokumentumok
283096
tert-Amyl methyl ether
97%
Szinonimák:
1,1-Dimethylpropyl methyl ether, Methyl 2-methyl-2-butyl ether, Methyl tert-pentyl ether, TAME
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.389 (lit.)
n20/D 1.3896
bp
85-86 °C (lit.)
sűrűség
0.76-0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CCC(C)(C)OC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVZJRWJGKQPSFL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Identification of environmental hazards of gasoline oxygenate tert-amyl methyl ether (TAME).: This study evaluates the environmental risks associated with the use of tert-Amyl methyl ether (TAME) as a gasoline oxygenate. The research highlights potential hazards to environmental and human health, underscoring the need for careful assessment and regulation of TAME use in fuels. (Huttunen et al., 1997).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?