Merck
O8704
Sigma-Aldrich
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
98%
Szinonimák:
1,4-Epoxycyclohexane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.448 (lit.)
bp
119 °C/713 mmHg (lit.)
sűrűség
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1C[C@@H]2CC[C@H]1O2
InChI
1S/C6H10O/c1-2-6-4-3-5(1)7-6/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPWFNLSXQIGJCK-OLQVQODUSA-N
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)