Fontos dokumentumok
8.20964
Sigma-Aldrich
Di-n-amyl ether
(stabilised ) for synthesis
Szinonimák:
Di-n-amyl ether, n-Pentyl ether, Amyl ether, Dipentyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CH2CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
EC index szám:
211-756-8
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.7 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
180 °C
robbanási határérték
2.0-8.0 % (v/v)
bp
186-188 °C/1013 hPa
mp
-69 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 57 °C
sűrűség
0.78 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C10H22O/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AOPDRZXCEAKHHW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.783 - 0.788
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup