Fontos dokumentumok
103004
2-Hexanone
reagent grade, 98%
Szinonimák:
Butyl methyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 39 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
sűrűség
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
73.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
23 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?