Merck
86838
Supelco
Tetrabutylammonium bis-trifluoromethanesulfonimidate
for electronic purposes, ≥99.0%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CH2)4N[N(SO2CF3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
522.61
Beilstein:
8247973
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade
for electronic purposes
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (qNMR)
≥99.0%
Forma
crystals
mp
90-95 °C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2F6NO4S2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFAPFDTWIGBCQK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
  • The cohesive properties and pyrolysis mechanism of an aprotic ionic liquid tetrabutylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide.: This study investigates the cohesive properties and thermal decomposition mechanism of tetrabutylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, providing insights into its stability and potential applications in analytical and materials chemistry (Liu et al., 2023).
Egyéb megjegyzések
Novel type of electrolyte, used e.g. in electrical double layer capacitors
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M. Ue et al.
Journal of the Electrochemical Society, 141, 3366-3366 (1994)
Daniel Hirshberg et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(13), 10860-10869 (2018-03-08)
Using UV-vis spectroscopy in conjunction with various electrochemical techniques, we have developed a new effective operando methodology for investigating the oxygen reduction reactions (ORRs) and their mechanisms in nonaqueous solutions. We can follow the in situ formation and presence of
Cikkek
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.