Merck
491888
Sigma-Aldrich
Benzoic-1-13C acid
99 atom % 13C
Szinonimák:
Benzoic-1-13C acid-(phenyl-1-13C)
About This Item
Lineáris képlet:
13CC5H5CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
OC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPYMKLBDIGXBTP-PTQBSOBMSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)