Merck
604399
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-2-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
13C Labeled phenylacetylene, Ethynyl-2-13C-benzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5C≡13CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
142-144 °C (lit.)
sűrűség
0.939 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[13CH]#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEXCJVNBTNXOEH-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F
Lobbanási pont (C)
27 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)