Merck
276138
Sigma-Aldrich
Dimethyloctadecylsilane
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)17SiH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
312.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
sűrűség
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[SiH](C)C
InChI
1S/C20H44Si/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(2)3/h21H,4-20H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXFNVHQEUQDKSZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)