Fontos dokumentumok
695904
1,3-Butadiene solution
15 wt. % in hexane
Szinonimák:
Bivinyl, Vinylethylene, alpha,gamma-Butadiene
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
15 wt. % in hexane
törésmutató
n20/D 1.376
sűrűség
0.682 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-105.0 °F
Lobbanási pont (C)
-76.11 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?