Merck
464244
Sigma-Aldrich
Hydroxybutyl methacrylate, mixture of isomers
94%
Szinonimák:
HOB
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H14O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
94%
tartalmaz
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.45 (lit.)
bp
180 °C (lit.)
sűrűség
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC(O)CC)C(=C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-7(9)5-11-8(10)6(2)3/h7,9H,2,4-5H2,1,3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEVADDDOVGMCSI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Supplementary Information for “Permeable Protein-Loaded Polymersome Cascade Nanoreactors by Polymerization-Induced Self-Assembly”: This study involves the use of 2-hydroxypropyl methacrylate, a mixture of isomers, as a precursor in the creation of protein-loaded nanoreactors (LD Blackman et al., 2020).
  • Shape-Shifting Thermoresponsive Block Copolymer Nano-Objects: Explores the use of hydroxybutyl methacrylate (HBMA) in the synthesis of block copolymer nano-objects, focusing on its ability to shift shapes in response to temperature changes (SJ Hunter et al., 2023).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.