Merck
271411
Sigma-Aldrich
Allyltributylstannane
97%
Szinonimák:
Allyltri-n-butyltin, Allyltributyltin, Tributyl-2-propenylstannane
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCH2Sn(CH2CH2CH2CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
331.12
Beilstein:
3588340
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.486 (lit.)
bp
88-92 °C/0.2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
InChI
1S/3C4H9.C3H5.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLGRTLMDMVAFNI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Allylation reagent for aldehydes catalyzed by chiral Lewis acids and ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate (cat. no. 430595). Undergoes tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) (cat. no. 216666) catalyzed coupling with iodoquinones and allyl acetates.
Efficient allylation of aldehydes leading to homoallylic alcohols with trichloro-1,3,5-triazene.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
217.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Aldrichimica Acta, 20, 45-45 (1987)
Tetrahedron Letters, 47, 9103-9103 (2006)
Journal of the American Chemical Society, 35, 4639-4639 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 115, 8467-8467 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 7827-7827 (1993)