Merck
246883
Sigma-Aldrich
6,13-Pentacenequinone
99%
Szinonimák:
6,13-Pentacenedione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H12O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
308.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
99%
Forma
solid
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
O=C1c2cc3ccccc3cc2C(=O)c4cc5ccccc5cc14
InChI
1S/C22H12O2/c23-21-17-9-13-5-1-2-6-14(13)10-18(17)22(24)20-12-16-8-4-3-7-15(16)11-19(20)21/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFCVADNIXDUEFZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Electronic structure of the lowest excited triplet state of 6,13-pentacenequinone has been studied by continuous-wave time-resolved electron paramagnetic resonance and pulsed electron nuclear double resonance.
Alkalmazás
6,13-Pentacenequinone has been used in:
  • deposition of 6,13-pentacenequinone thin films on n-Si substrates by thermal evaporation
  • as precursor to diarylpentacenes, potential organic field-effect transitors
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron, 63, 9699-9699 (2007)
Structural and optical properties of 6, 13-pentacenequinone thin films.
Hwang DK, et al.
Applied Physics Letters, 85(23), 5568-5570 (2004)
Takuji Shimokage et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 58(6), 1201-1208 (2002-05-08)
Continuous-wave time-resolved EPR (cw-TREPR) and pulsed electron nuclear double resonance (ENDOR) studies have been carried out to clarify the electronic structure of the lowest excited triplet (Tl) state of 5,12-naphthacenequinone (5,12-NpQ) as well as 1,4-anthraquinone (1,4-AQ) and 6,13-pentacenequinone (6,13-PeQ). The
Cikkek
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.