Merck
272515
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenylaniline
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3C6H2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
321.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
122-125 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
Nc1c(cc(cc1-c2ccccc2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H19N/c25-24-22(19-12-6-2-7-13-19)16-21(18-10-4-1-5-11-18)17-23(24)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H,25H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGWKGKUGJDMKMT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,4,6-Triphenylaniline was oxidized to azo(2,4,6-triphenylbenzene) in acetonitrile containing pyridine.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
On the electrochemistry of 2, 4, 6-triphenylnitrobenzene and related compounds.
Lund H.
Electrochimica Acta, 52(1), 272-277 (2006)